6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR300696-1G OR300696-500MG OR300696-5G
APOSOR300696-1GEA 0 EUR
APOSOR300696-1G APOSOR300696-500MG APOSOR300696-5G
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12131130
CAS nummer: 35005-81-3