Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR300697-1G
OR300697-25G
OR300697-5G
APOSOR300697-1GEA
22
EUR
APOSOR300697-1G
APOSOR300697-25G
APOSOR300697-5G
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate
Formule:
C₇H₁₁BrO₂ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00001322 CAS nummer: 35120-18-4 UN: 3265 ADR: 8,III |