4-Nitro-1-isoindolinone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300701-1G OR300701-250MG OR300701-5G
APOSOR300701-1GEA 110 EUR
APOSOR300701-1G APOSOR300701-250MG APOSOR300701-5G
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
4-Nitro-1-isoindolinone
Formule: C₈H₆N₂O₃
Smeltpunt: 225…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701290
CAS nummer: 366452-97-3