5-Phenyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300703-1G OR300703-5G
APOSOR300703-1GEA 197 EUR
APOSOR300703-1G APOSOR300703-5G
5-Phenyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Phenyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01764002
CAS nummer: 37384-62-6