(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-tert-Butylbenzylsulphonyl chloride
OR300728-1G OR300728-5G
APOSOR300728-1GEA 95 EUR
APOSOR300728-1G APOSOR300728-5G
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₁₁H₁₅ClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115413
CAS nummer: 519056-61-2
UN: 3265
ADR: 8 II