Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300731-1G OR300731-50MG OR300731-250MG OR300731-5G
APOSOR300731-1GEA 99.3 EUR
APOSOR300731-1G APOSOR300731-50MG APOSOR300731-250MG APOSOR300731-5G
Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00124672
CAS nummer: 52505-56-3