Ethyl pyrazole-3-carboxylate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
OR300747-100G OR300747-25G
APOSOR300747-100GEA 0 EUR
APOSOR300747-100G APOSOR300747-25G
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 99%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159643
CAS nummer: 5932-27-4