Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 1-Methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
OR300749-1G OR300749-5G
APOSOR300749-1GEA 70.1 EUR
APOSOR300749-1G APOSOR300749-5G
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₁NO₃
MW: 157.169 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015898
CAS nummer: 59857-86-2