2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR300750-25G OR300750-5G
APOSOR300750-25GEA 339 EUR
APOSOR300750-25G APOSOR300750-5G
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃Cl₃O
Smeltpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010860
CAS nummer: 56961-75-2
UN: 1759
ADR: 8,II