1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300751-1G OR300751-250MG
APOSOR300751-1GEA 83.3 EUR
APOSOR300751-1G APOSOR300751-250MG
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₆ClNO
Smeltpunt: 37…38 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10697662
CAS nummer: 60159-37-7