2-Phenylaminomalonic acid diethyl ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Diethyl 2-(phenylamino)malonate
OR300758-1G OR300758-5G
APOSOR300758-1GEA 0 EUR
APOSOR300758-1G APOSOR300758-5G
2-Phenylaminomalonic acid diethyl ester 95+%
2-Phenylaminomalonic acid diethyl ester
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00122281
CAS nummer: 6414-58-0