3-Methoxybenzamidoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300766-1G OR300766-250MG OR300766-5G
APOSOR300766-1GEA 158 EUR
APOSOR300766-1G APOSOR300766-250MG APOSOR300766-5G
3-Methoxybenzamidoxime
3-Methoxybenzamidoxime
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07161438
CAS nummer: 73647-50-4