2-Cyano-3-methyl-but-2-enoic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300769-1G OR300769-250MG OR300769-5G OR300769-10G OR300769-25G
APOSOR300769-1GEA 52.6 EUR
APOSOR300769-1G APOSOR300769-250MG APOSOR300769-5G APOSOR300769-10G APOSOR300769-25G
2-Cyano-3-methyl-but-2-enoic acid ethyl ester
2-Cyano-3-methyl-but-2-enoic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009135
CAS nummer: 759-58-0