Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300780-1G OR300780-250MG OR300780-500MG
APOSOR300780-1GEA 158 EUR
APOSOR300780-1G APOSOR300780-250MG APOSOR300780-500MG
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Formule: C₈H₁₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864982
CAS nummer: 92658-58-7