3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300791-1G OR300791-5G
APOSOR300791-1GEA 39.5 EUR
APOSOR300791-1G APOSOR300791-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₉N₃
Smeltpunt: 176…180 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01693715
CAS nummer: 5591-70-8