2-(4-Bromophenyl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR30084-25G
OR30084-5G
OR30084-100G
APOSOR30084-25GEA
80.4
EUR
APOSOR30084-25G
APOSOR30084-5G
APOSOR30084-100G
2-(4-Bromophenyl)ethanol
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Formule:
C₈H₉BrO Kookpunt: 138 °C/9mmHg Dichtheid: 1,436 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002897 CAS nummer: 4654-39-1 EINECS: 225-093-7 |