2,3-Dimethylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30085-1G OR30085-5G OR30085-25G
APOSOR30085-1GEA 22 EUR
APOSOR30085-1G APOSOR30085-5G APOSOR30085-25G
2,3-Dimethylbenzylamine 98%
2,3-Dimethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
Kookpunt: 118…120 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052680
CAS nummer: 51586-20-0
UN: 2735
ADR: 8,III