Methyl-3-aminobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30089-100G OR30089-25G OR30089-500G
APOSOR30089-100GEA 228 EUR
APOSOR30089-100G APOSOR30089-25G APOSOR30089-500G
Methyl-3-aminobenzoate
Methyl-3-aminobenzoate
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 170 °C/20mmHg
Smeltpunt: 49…55 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00017102
CAS nummer: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5