3,5-Dichlorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR30090-1G
OR30090-25G
OR30090-5G
APOSOR30090-1GEA
22
EUR
APOSOR30090-1G
APOSOR30090-25G
APOSOR30090-5G
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
3,5-Dichlorobenzylamine
Formule:
C₇H₇Cl₂N Kookpunt: 141…144 °C/15mmHg Dichtheid: 1,32 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052681 CAS nummer: 39989-43-0 UN: 2735 ADR: 8,III |