2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300915-1G OR300915-5G
APOSOR300915-1GEA 0 EUR
APOSOR300915-1G APOSOR300915-5G
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine
Formule: C₇H₅ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276901
CAS nummer: 2406-90-8