2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
OR3010-5G OR3010-25G
APOSOR3010-5GEA 106 EUR
APOSOR3010-5G APOSOR3010-25G
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Smeltpunt: 131…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663837
CAS nummer: 827614-64-2