3-Bromo-o-cresol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-methylphenol
OR301014-5G OR301014-25G
APOSOR301014-5GEA 73 EUR
APOSOR301014-5G APOSOR301014-25G
3-Bromo-o-cresol
3-Bromo-o-cresol
Formule: C₇H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100990
CAS nummer: 7766-23-6