Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301016-5G OR301016-25G
APOSOR301016-5GEA 33.2 EUR
APOSOR301016-5G APOSOR301016-25G
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Smeltpunt: 40…45 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10686598
CAS nummer: 23611-75-8