1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301019-25G OR301019-5G
APOSOR301019-25GEA 46.8 EUR
APOSOR301019-25G APOSOR301019-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Formule: C₁₁H₁₃NO
Kookpunt: 77…78 °C/0,01mmHg
Dichtheid: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005342
CAS nummer: 775-16-6
EINECS: 212-274-0