4-Acetylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30102-100G OR30102-25G OR30102-5G
APOSOR30102-100GEA 175 EUR
APOSOR30102-100G APOSOR30102-25G APOSOR30102-5G
4-Acetylbenzonitrile
4-Acetylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
Kookpunt: 95…96 °C/14mmHg
Smeltpunt: 55…58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001825
CAS nummer: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III