1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301023-25G OR301023-5G OR301023-1G
APOSOR301023-25GEA 159 EUR
APOSOR301023-25G APOSOR301023-5G APOSOR301023-1G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formule: C₇H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08272242
CAS nummer: 98549-88-3