3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR301055-1G
OR301055-25G
OR301055-5G
APOSOR301055-1GEA
22
EUR
APOSOR301055-1G
APOSOR301055-25G
APOSOR301055-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Formule:
C₉H₁₀O₃ Smeltpunt: 88…92 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00182975 CAS nummer: 6100-74-9 |