4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30106-100G OR30106-25G
APOSOR30106-100GEA 535 EUR
APOSOR30106-100G APOSOR30106-25G
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClIO₂S
Smeltpunt: 79…84 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007441
CAS nummer: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 3261
ADR: 8,II