2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301065-1G OR301065-25G OR301065-5G
APOSOR301065-1GEA 0 EUR
APOSOR301065-1G APOSOR301065-25G APOSOR301065-5G
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Smeltpunt: 229…231 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059281
CAS nummer: 63200-54-4