2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
OR301068-25G OR301068-100G OR301068-5G
APOSOR301068-25GEA 84.7 EUR
APOSOR301068-25G APOSOR301068-100G APOSOR301068-5G
2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09788636
CAS nummer: 43192-31-0