2,3-dDimethylbenzoylchloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30107-25G OR30107-5G OR30107-1G
APOSOR30107-25GEA 330 EUR
APOSOR30107-25G APOSOR30107-5G APOSOR30107-1G
2,3-dDimethylbenzoylchloride
2,3-dDimethylbenzoylchloride
Formule: C₉H₉ClO
Kookpunt: 122…124 °C
Smeltpunt: 2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045217
CAS nummer: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8,II