2-Methylmorpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR301073-1G
OR301073-250MG
APOSOR301073-1GEA
99.3
EUR
APOSOR301073-1G
APOSOR301073-250MG
2-Methylmorpholine
2-Methylmorpholine
Formule:
C₅H₁₁NO Kookpunt: 136 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08444368 CAS nummer: 27550-90-9 UN: 1993 ADR: 3,III |