2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butylsulphinamide
OR301075-100G OR301075-25G OR301075-500G
APOSOR301075-100GEA 84.7 EUR
APOSOR301075-100G APOSOR301075-25G APOSOR301075-500G
2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121.20 g/mol
Smeltpunt: 97…101 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863616
CAS nummer: 146374-27-8