3,5-Dichloropyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301078-1G OR301078-25G OR301078-5G
APOSOR301078-1GEA 23.4 EUR
APOSOR301078-1G APOSOR301078-25G APOSOR301078-5G
3,5-Dichloropyridazine
3,5-Dichloropyridazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Smeltpunt: 58…64 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10698048
CAS nummer: 1837-55-4