3-Methoxyazetidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301086-1G OR301086-5G
APOSOR301086-1GEA 22 EUR
APOSOR301086-1G APOSOR301086-5G
3-Methoxyazetidine hydrochloride
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Formule: C4H10ClNO
Smeltpunt: 143…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06804514
CAS nummer: 148644-09-1