tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301088-1G OR301088-5G
APOSOR301088-1GEA 22 EUR
APOSOR301088-1G APOSOR301088-5G
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03790905
CAS nummer: 885280-38-6