4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301091-25G OR301091-5G
APOSOR301091-25GEA 278 EUR
APOSOR301091-25G APOSOR301091-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₃ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07761812
CAS nummer: 60025-09-4