4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 328 EUR
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
4-Bromo-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄BrNO
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093021
CAS nummer: 161417-28-3