4-Iodo-2-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 22 EUR
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
4-Iodo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264.02 g/mol
Smeltpunt: 120…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808526
CAS nummer: 20691-72-9