5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301097-1G OR301097-100MG OR301097-5G
APOSOR301097-1GEA 80.4 EUR
APOSOR301097-1G APOSOR301097-100MG APOSOR301097-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656572
CAS nummer: 361476-01-9