6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301103-1G OR301103-5G
APOSOR301103-1GEA 22 EUR
APOSOR301103-1G APOSOR301103-5G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Formule: C₉H₉NO
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03839916
CAS nummer: 56826-69-8