6-Aminomethylquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301111-1G OR301111-250MG OR301111-5G
APOSOR301111-1GEA 144 EUR
APOSOR301111-1G APOSOR301111-250MG APOSOR301111-5G
6-Aminomethylquinoline 95%
6-Aminomethylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02853688
CAS nummer: 99071-54-2