7-Bromo-2-naphthol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR301112-1G OR301112-10G
APOSOR301112-1GEA 22 EUR
APOSOR301112-1G APOSOR301112-10G
7-Bromo-2-naphthol
7-Bromo-2-naphthol
Formule: C₁₀H₇BrO
Smeltpunt: 133…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277644
CAS nummer: 116230-30-9