7-Quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301114-5G OR301114-1G OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA 64.3 EUR
APOSOR301114-5G APOSOR301114-1G APOSOR301114-10G
7-Quinolinol 98%
7-Quinolinol
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 239…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016730
CAS nummer: 580-20-1
EINECS: 209-457-2