Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR301119-1G OR301119-250MG
APOSOR301119-1GEA 38 EUR
APOSOR301119-1G APOSOR301119-250MG
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08669440
CAS nummer: 321371-29-3