3-Pyrrolidinone hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301124-5G OR301124-1G OR301124-10G
APOSOR301124-5GEA 27.8 EUR
APOSOR301124-5G APOSOR301124-1G APOSOR301124-10G
3-Pyrrolidinone hydrochloride
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Formule: C₄H₈ClNO
Smeltpunt: 143…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183811
CAS nummer: 3760-52-9