3,4-Dimethylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30113-100G OR30113-25G
APOSOR30113-100GEA 29.2 EUR
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Dimethylbenzaldehyde
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O
Kookpunt: 102…104 °C/15mmHg
Smeltpunt: 223…226 °C
Dichtheid: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016612
CAS nummer: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2