5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR301131-1G OR301131-5G
APOSOR301131-1GEA 81.8 EUR
APOSOR301131-1G APOSOR301131-5G
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C8H8N2O
Smeltpunt: 108…112 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08688601
CAS nummer: 17288-40-3
UN: 1759
ADR: 8,III