3,4-Dichloro-N-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30114-1G OR30114-5G
APOSOR30114-1GEA 0 EUR
APOSOR30114-1G APOSOR30114-5G
3,4-Dichloro-N-methylaniline
3,4-Dichloro-N-methylaniline
Formule: C₇H₇Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052850
CAS nummer: 40750-59-2