6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR301140-10G OR301140-1G OR301140-5G
APOSOR301140-10GEA 146 EUR
APOSOR301140-10G APOSOR301140-1G APOSOR301140-5G
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 293…298 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368215
CAS nummer: 885523-08-0